주요 문서
D16207
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminodiphenylamine sulfate salt
technical grade, 85%
동의어(들):
4,4′-Iminodianiline sulfate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(H2NC6H4)2NH·H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
297.33
Beilstein:
3922166
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
분석
85%
mp
300 °C (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(Nc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H13N3.H2O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;1-5(2,3)4/h1-8,15H,13-14H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
OOZQLPDAELLDNY-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)