주요 문서
D159808
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylglutaric anhydride
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
142.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
형태
powder
bp
181 °C/25 mmHg (lit.)
mp
124-126 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C7H10O3/c1-7(2)3-5(8)10-6(9)4-7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
HIJQFTSZBHDYKW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)