Key Documents
D150606
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylbenzyl chloride
technical grade, 60%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
154.64
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
농도
60%
refractive index
n20/D 1.54 (lit.)
bp
116-117 °C/24 mmHg (lit.)
density
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(CCl)cc1C
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)