주요 문서
D150045
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzoxazole
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
147.17
Beilstein:
116452
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
99%
refractive index
n20/D 1.542 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2oc(C)nc2c1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)