D125202
2-(Diisopropylamino)ethyl chloride hydrochloride
97%
동의어(들):
2-Chloro-N,N-diisopropylethylamine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)diisopropylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)2CH]2NCH2CH2Cl · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
200.15
Beilstein:
3551603
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
추천 제품
분석
97%
mp
129-132 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CC(C)N(CCCl)C(C)C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges