주요 문서
D104604
Sigma-Aldrich
5α-Cholestan-3β-ol
95%
동의어(들):
β-Cholestanol, 3β-Hydroxy-5α-cholestane, Dihydrocholesterol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H48O
CAS Number:
Molecular Weight:
388.67
Beilstein:
2418594
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
95%
광학 활성
[α]21/D +23.8°, c = 1.3 in chloroform
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYIXCDOBOSTCEI-QCYZZNICSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)