문서
CLS6980B7
Pyrex® NMR tubes 5 mm diameter
L 7 in., parameter 400-750 MHz
동의어(들):
Corning® 6980
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
포장
case of 5 ea
pack of 5 ea
제조업체/상표
Corning 6980B-7
파라미터
300-500 MHz frequency
400-750 MHz
길이
7 in.
튜브 직경
4.97 mm , approx.
색상
clear
적합성
suitable for NMR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.