문서
CLS402653
Corning® Feed Reservoir for Spinner Flask
fits flask, 2 L, size 45 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
크기
45 mm
특징
fits flask 2 L
제조업체/상표
Corning 402653
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.