문서
CDS010937
Sigma-Aldrich
4-naphthalen-1-yl-morpholine
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H15NO
Molecular Weight:
213.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
SMILES string
C1CN(CCO1)c2cccc3ccccc23