주요 문서
C97202
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxycyclododecane
95%
동의어(들):
Cyclododecene oxide (cis+trans)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O
CAS Number:
Molecular Weight:
182.30
Beilstein:
106689
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
분석
95%
refractive index
n20/D 1.48 (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCCCCC2OC2CCCC1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)