주요 문서
C77902
Sigma-Aldrich
Cholesteryl hydrocinnamate
97%
동의어(들):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-hydrocinnamate, 5-Cholesten-3β-ol 3-hydrocinnamate, Cholesteryl phenylpropionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H54O2
CAS Number:
Molecular Weight:
518.81
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
liquid crystal
광학 활성
[α]27/D −24°, c = 2 in chloroform
mp
109.5-110.5 °C (lit.)
전이 온도
isotropic phase to cholesteric phase 106 °C
cholesteric phase to isotropic phase 110 °C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCc5ccccc5
InChI
1S/C36H54O2/c1-25(2)10-9-11-26(3)31-17-18-32-30-16-15-28-24-29(38-34(37)19-14-27-12-7-6-8-13-27)20-22-35(28,4)33(30)21-23-36(31,32)5/h6-8,12-13,15,25-26,29-33H,9-11,14,16-24H2,1-5H3/t26-,29+,30+,31-,32+,33+,35+,36-/m1/s1
InChI key
KPNKAGLPVPTLGB-ZOJFKXTHSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)