주요 문서
C72900
Sigma-Aldrich
5-Chlorovaleric acid
98%
동의어(들):
5-Chloropentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl(CH2)4COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
136.58
Beilstein:
1745183
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
98%
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
mp
18 °C (lit.)
density
1.170 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
InChI key
YSXDKDWNIPOSMF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)