문서
C68539
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,2-dimethylpropionic acid
99%
동의어(들):
β-Chloropivalic acid, 3-Chloropivalic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2C(CH3)2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
136.58
Beilstein:
1747015
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
형태
crystals
bp
215 °C (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(CCl)C(O)=O
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
YBJGQSNSAWZZHL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup