문서
C26879
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H8ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
217.65
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
108-110 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccncc2