주요 문서
BR76020
BRAND® spring clip
size 16 mm , Grip, bore 3 mm
동의어(들):
Clips, Spring clips, Tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
material
zinc-plated steel
설명
zinc/PE-coated steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 76020
보어(bore)
3 mm
크기
16 mm , Grip
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Spring steel, coated with zinc and polyethylene. Non-scratching, good chemical resistance. For wall mounting of cylindrical apparatus components, e.g., pipes, tubing, etc.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)