주요 문서
BR62010
BRAND® PFA sample jar with screw cap
capacity 60 mL
동의어(들):
Jars, PFA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
material
PFA
제조업체/상표
BRAND 62010
용량
60 mL
피팅
GL 40
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For sample collection, transport and storage. PFA screw cap with molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstand temperatures from -200 °C to 260 °C.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)