문서
BOG00044
Sigma-Aldrich
3-(Aldoximo)benzeneamidoxime
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8H9N3O2
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
형태
solid
SMILES string
N\C(=N\O)c1cccc(\C=N\O)c1
InChI
1S/C8H9N3O2/c9-8(11-13)7-3-1-2-6(4-7)5-10-12/h1-5,12-13H,(H2,9,11)/b10-5+
InChI key
WFCYLXPFAAMTTH-BJMVGYQFSA-N