주요 문서
BMSC1005T5
Benchmark Centrifuge Tube
capacity 5 mL, non-sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
material
clear polypropylene tube (glass)
conical bottom
조인트
joint neck thread push fit
joint threaded cap push fit
무균
non-sterile
포장
pkg of 200 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific C1005-T5
용량
5 mL
튜브 직경
16 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
5 mL, clear polypropylene centrifuge tubes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)