문서
BLN00030
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3ClIN3
CAS Number:
Molecular Weight:
279.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
형태
solid
SMILES string
Clc1cc2[nH]nc(I)c2cn1
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-1-4-3(2-9-5)6(8)11-10-4/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
METUREDHGCAEJK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable