BAF369430010
SP Bel-Art® Sterileware™ Volumetric Sampling Spoons
white high-density polyethylene, capacity 10 mL (0.34 oz), L 17.1 cm (6.75 in.), sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
동의어(들):
Lab Scoop, measuring spoon, spoon
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
추천 제품
material
white high-density polyethylene
무균
sterile
포장
pack of 100 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
Bel-Art F36943-0010
길이
17.1 cm (6.75 in.)
bowl diam.
1.375 in. (35 mm)
용량
10 mL (0.34 oz)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Suitable for use with powders, granules, liquids, gels or suspensions, these sterile spoons allow set volumes to be accurately measured and sampled.
특징 및 장점
- Leveling to top of bowl provides accurately measured samples
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- High density polyethylene (HDPE) spoons heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
- Lot stamped for accurate tracing
Note: Sterilized products are not returnable.
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.