문서
B97402
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyl-5-methylphenol
95%
동의어(들):
6-tert-Butyl-m-cresol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CC6H3(CH3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
164.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
bp
117-118 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(c(O)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-9(10(12)7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
InChI key
XOUQAVYLRNOXDO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
222.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
106 °C - closed cup