Key Documents
B96953
Sigma-Aldrich
Woodward′s reagent L
97%
동의어(들):
2-tert-Butyl-5-methylisoxazolium perchlorate, Woodward’s Reagent L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14ClNO5
CAS Number:
Molecular Weight:
239.65
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
97%
mp
119.5-122 °C (lit.)
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.Cc1cc[n+](o1)C(C)(C)C
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)