Key Documents
B94004
Sigma-Aldrich
sec-Butyl disulfide
technical grade, 90%
동의어(들):
Di-sec-butyl disulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[C2H5CH(CH3)]2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
178.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
분석
90%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)SSC(C)CC
InChI
1S/C8H18S2/c1-5-7(3)9-10-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI key
QTWKINKGAHTPFJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter