주요 문서
B6352
Sigma-Aldrich
7,8-Benzo-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
동의어(들):
β-Tetralone hydantoin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
216.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
SMILES string
O=C1NC(=O)C2(CCc3ccccc3C2)N1
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)