주요 문서
B27609
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxygramine
98%
동의어(들):
5-Benzyloxy-3-(dimethylaminomethyl)indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H20N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
280.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
98%
mp
137-139 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)