Key Documents
B18405
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H19NO3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
297.78
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
95%
mp
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)C1CN(CCC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H19NO3.ClH/c1-2-19-15(18)13-11-16(9-8-14(13)17)10-12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3;1H
InChI key
YPFMNHZRNXPYBG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)