주요 문서
B10501
Sigma-Aldrich
2,1,3-Benzoselenadiazole
98%
동의어(들):
Piaselenole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4N2Se
CAS Number:
Molecular Weight:
183.07
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
74-77 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2n[se]nc2c1
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)