문서
ANV00182
tert-Butyl 2,2-dimethyl-4-vinyl-oxazolidine-3-carboxylate
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H21NO3
Molecular Weight:
227.30
MDL number:
PubChem Substance ID:
형태
solid
SMILES string
O=C(OC(C)(C)C)N1C(C)(C)OCC1C=C
InChI
1S/C12H21NO3/c1-7-9-8-15-12(5,6)13(9)10(14)16-11(2,3)4/h7,9H,1,8H2,2-6H3
InChI key
SEDZCRLQHSPEFD-UHFFFAOYSA-N