주요 문서
A93208
Sigma-Aldrich
DL-Atrolactic acid hemihydrate
98%
동의어(들):
2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid hemihydrate, 2-Phenyllactic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C(CH3)(OH)COOH · 0.5H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
175.18
Beilstein:
2208528
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
mp
87-91 °C (lit.)
SMILES string
O.CC(O)(C(O)=O)c1ccccc1.CC(O)(C(O)=O)c2ccccc2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)