주요 문서
A74009
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
175.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥99%
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)