문서
A70755
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-nitrophenylsulfonyl)thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7N3O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
285.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
mp
222-226 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ncc(s1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O