문서
A22904
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
99%
동의어(들):
ATEE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOCH3)CO2C2H5·H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
269.29
Beilstein:
2217900
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
광학 활성
[α]20/D +24.1°, c = 1 in ethanol
mp
80-81 °C (lit.)
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable