Key Documents
A12208
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethoxy-2-butanone
95%
동의어(들):
3-Oxobutyraldehyde dimethylacetal, 3-Ketobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanone, Acetylacetaldehyde dimethylacetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH2CH(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
132.16
Beilstein:
1702372
EC Number:
MDL number:
분석
95%
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
70-73 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(CC(C)=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h6H,4H2,1-3H3
InChI key
PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
134.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)