주요 문서
96880
Sigma-Aldrich
H-Lys(Z)-OBzl hydrochloride
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Nε-Z-L-lysine benzyl ester hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H26N2O4 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
406.90
Beilstein:
3580519
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
광학 활성
[α]20/D −6.5±1°, c = 0.5% in 0.1 M HCl
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.[H][C@@](N)(CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C21H26N2O4.ClH/c22-19(20(24)26-15-17-9-3-1-4-10-17)13-7-8-14-23-21(25)27-16-18-11-5-2-6-12-18;/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1H/t19-;/m0./s1
InChI key
XHBTZNKKLKICJY-FYZYNONXSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)