Key Documents
96627
Sigma-Aldrich
O-tert-Butyl-L-tyrosine methyl ester hydrochloride
≥98.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3COC6H4CH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
287.78
Beilstein:
7696272
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0%
형태
flakes
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(OC(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C14H21NO3.ClH/c1-14(2,3)18-11-7-5-10(6-8-11)9-12(15)13(16)17-4;/h5-8,12H,9,15H2,1-4H3;1H/t12-;/m0./s1
InChI key
PAFVAMWJVIIMQK-YDALLXLXSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)