주요 문서
96080
Sigma-Aldrich
(Z-Cys-OH)2
≥98.0% (T)
동의어(들):
Di-Z-L-cystine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H24N2O8S2
CAS Number:
Molecular Weight:
508.56
Beilstein:
2550640
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (T)
광학 활성
[α]/D −91±2°, c = 2% in acetic acid
mp
118-122 °C (dec.)
SMILES string
OC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O)NC(=O)OCc2ccccc2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)