주요 문서
95358
Sigma-Aldrich
(−)-Di-tert-butyl D-tartrate
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH(OH)CO2C(CH3)3]2
CAS Number:
Molecular Weight:
262.30
Beilstein:
7207487
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
광학 활성
[α]20/D −11±1°, c = 1% in acetone
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
90-92 °C (lit.)
90-92 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)