문서
95028
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser(Tos)-O-Bzl
≥97.0%
동의어(들):
Boc-O-tosyl-D-serine benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H27NO7S
CAS Number:
Molecular Weight:
449.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0%
형태
powder
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C22H27NO7S/c1-16-10-12-18(13-11-16)31(26,27)29-15-19(23-21(25)30-22(2,3)4)20(24)28-14-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,19H,14-15H2,1-4H3,(H,23,25)/t19-/m1/s1
InChI key
ITSLINPVUWRCFB-LJQANCHMSA-N
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable