주요 문서
94817
Sigma-Aldrich
1-Hexylpiperazine
≥98.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H22N2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.30
Beilstein:
7853961
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.466
density
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCN1CCNCC1
InChI
1S/C10H22N2/c1-2-3-4-5-8-12-9-6-11-7-10-12/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
WRFUXAYDZDQDKY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)