문서
94663
Sigma-Aldrich
1-[3-(Dimethylamino)propyl]piperazine
≥98.0% (GC)
동의어(들):
N,N-Dimethyl-1-piperazinepropanamine, N,N-Dimethyl-3-piperazinopropylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H21N3
CAS Number:
Molecular Weight:
171.28
Beilstein:
506940
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.478
SMILES string
CN(C)CCCN1CCNCC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-11(2)6-3-7-12-8-4-10-5-9-12/h10H,3-9H2,1-2H3
InChI key
YJRGRZJKGMBHIB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter