주요 문서
94645
Sigma-Aldrich
L-Valine allyl ester p-toluenesulfonate salt
≥99.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH(NH2)COOCH2CH=CH2 · C7H8O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
329.41
Beilstein:
5200860
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0%
양식
crystals
광학 활성
[α]20/D +5.5±1°, c = 1% in methanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
117-120 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H]([NH3+])C(=O)OCC=C.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.C7H8O3S/c1-4-5-11-8(10)7(9)6(2)3;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4,6-7H,1,5,9H2,2-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t7-;/m0./s1
InChI key
HSIRKDASFUCGOZ-FJXQXJEOSA-N
기타 정보
Used in peptide and N-glycopeptide synthesis; the ester is selectively deblocked with (Ph3P)3RhCl
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
H. Waldmann et al.
Liebigs Ann. Chem., 1712-1712 (1983)