주요 문서
94349
Sigma-Aldrich
1-Butyl-4-methylpyridinium bromide
≥98.0%
동의어(들):
4MBPBr
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
230.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0%
불순물
≤1% water
mp
134-136 °C
SMILES string
[Br-].CCCC[n+]1ccc(C)cc1
일반 설명
ionic liquid
특징 및 장점
particularly suitable for the use in strongly basic conditions
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)