문서
94154
Sigma-Aldrich
(R)-5-Hexanolide
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(R)-δ-Methyl-δ-valerolactone, (R)-6-Methyltetrahydro-2H-pyran-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
114.14
Beilstein:
5241702
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
광학 활성
[α]20/D +29.5±2°, c = 1% in chloroform
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CCCC(=O)O1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves