주요 문서
94060
Sigma-Aldrich
Chloroacetic anhydride
technical, ≥90% (T)
동의어(들):
Monochloroacetic acid anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(ClCH2CO)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
170.98
Beilstein:
774533
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
vapor pressure
<0.75 mmHg ( 20 °C)
grade
technical
분석
≥90% (T)
색상
brown
bp
120-123 °C/20 mmHg (lit.)
mp
48-60 °C (lit.)
SMILES string
ClCC(=O)OC(=O)CCl
InChI
1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
InChI key
PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
289.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
143 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)