Grade
battery grade
Quality Level
분석
99% trace metals basis
형태
powder
mp
384 °C (lit.)
solubility
soluble (carbonates: soluble(lit.); glymes: soluble(lit.))
density
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
2.47 g/mL at 25 °C
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
[Na+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI key
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1