932698
N4,N4,N4′,N4′-Tetra[(1,1′-biphenyl)-4-yl]-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine
≥99% (HPLC)
동의어(들):
N,N′-Tetra(4-biphenyl)benzidine, 4-Phenyl-n-(4-phenylphenyl)-n-[4-[4-(4-phenyl-n-(4-phenylphenyl)anilino)phenyl]phenyl]aniline, N,N,N′,N′-Tetrakis(4-biphenylyl)benzidine, N4,N4,N4′,N4′-Tetra(4-biphenylyl)-biphenyl-4,4′-diamine, BPBPA, [1,1′-Biphenyl]-4,4′-diamine, N4,N4,N4′,N4′-tetrakis([1,1′-biphenyl]-4-yl), [1,1′-Biphenyl]-4,4′-diamine, N4,N4,N4′,N4′-tetrakis([1,1′-biphenyl]-4-yl)
About This Item
추천 제품
Grade
sublimed grade
Quality Level
분석
≥99% (HPLC)
InChI
1S/C60H44N2/c1-5-13-45(14-6-1)49-21-33-55(34-22-49)61(56-35-23-50(24-36-56)46-15-7-2-8-16-46)59-41-29-53(30-42-59)54-31-43-60(44-32-54)62(57-37-25-51(26-38-57)47-17-9-3-10-18-47)58-39-27-52(28-40-58)48-19-11-4-12-20-48/h1-44H
InChI key
WXAIEIRYBSKHDP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable