Key Documents
93123
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-bromo-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid, Boc-4-bromo-D-β-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CH[NHCO2C(CH3)3]CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
344.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
powder
광학 활성
[α]/D -46.0±2.0°, c = 1 in ethanol
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C14H18BrNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(8-12(17)18)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI key
ZAMLGGRVTAXBHI-NSHDSACASA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)