주요 문서
92803
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane
technical, ≥90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H21N3Si3
CAS Number:
Molecular Weight:
255.54
Beilstein:
2055568
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
≥90%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.482
density
0.964 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si]1(N[Si](C)(N[Si](C)(N1)C=C)C=C)C=C
InChI
1S/C9H21N3Si3/c1-7-13(4)10-14(5,8-2)12-15(6,9-3)11-13/h7-12H,1-3H2,4-6H3
InChI key
RFSBGZWBVNPVNN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1