주요 문서
92790
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-triphenylcyclotrisiloxane
technical, mixture of isomers of cis and trans
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H24O3Si3
CAS Number:
Molecular Weight:
408.67
Beilstein:
2954104
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
grade
technical
형태
liquid
불순물
~15% tetramer (2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetraphenylcyclotetrasiloxane)
density
1.102 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H24O3Si3/c1-25(19-13-7-4-8-14-19)22-26(2,20-15-9-5-10-16-20)24-27(3,23-25)21-17-11-6-12-18-21/h4-18H,1-3H3
InChI key
HAURRGANAANPSQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)