Key Documents
92461
Sigma-Aldrich
1,3,7-Trimethyluric acid
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
2,6,8-Trihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
210.19
Beilstein:
20503
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (HPLC)
mp
≥300 °C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)C2=C(N(C)C(=O)N2)C1=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)